Learn More
IDEXX Water Récipient à échantillons d’eau 120 ml avec étiquette
Le récipient à échantillons d’eau 120 ml IDEXX avec étiquette peut être utilisé pour les tests de présence/d’absence, la préparation des échantillons et la quantification.
Marque:  IDEXX Water 98-06159-00
Informations supplémentaires : Poids : 0.49340kg
Code produit. 15921150
  • sur devis / 200 pièces
Expédition estimée: 31-05-2022
pour voir le stock disponible 
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne. Merci de contacter notre Service Client au 03 88 67 14 14 pour toute demande.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Étiquette détachable
  • Jetable
  • La bandelette rétractable agit comme un joint inviolable
  • L’étiquette détachable sert de joint d’inviolabilité et permet l’enregistrement de l’ID, du type, de la date/heure, de l’emplacement, du collecteur et du chlore
  • Stérilisation certifiée : Élimine les résultats faussement positifs dus à la contamination
  • Lignes de volume autour de tout le périmètre
  • Numéros de catalogue et numéros de lot en relief sur le fond de chaque récipient
Spécification
Spécification
Clear
120 mL
100 mL
200 Vessels
Store at 4 to 30°C, away from light
5 kg
Contains sodium thiosulfate for neutralizing at least 15 mg/L chlorine in 100 mL sample
Holding water samples
Étiquette détachable, avec thiosulfate de sodium
45 x 29 x 38 cm
Récipient