Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en acétate de cellulose stériles série 13005Z
Marque: Sartorius™ 13005Z-47----SCM
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane 47mm pour E-motion• Membrane 47mm pour E-motion
Spécification
Gris | |
Acétate de cellulose | |
Stérile | |
Conçu pour une utilisation avec le distributeur Microsarttrade; e.motion, conditionné sous scellage individuel stérile sous forme de bande pliée, sans papier de protection. | |
300/boîte | |
Filtre à membrane |
Filtre à membrane | |
0.65 μm | |
130 ml/min./cmsup2/sup | |
Blanc | |
115 à 145 μm | |
47 mm |