Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en carton de 133 x 133 mm
Pour le stockage et le transport des échantillons, même à des températures très basses et à congélation profonde.
Marque:  Ratiolab™ 5132504
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 10060472
  • 4.95€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 28-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Construction en carton ultra-résistant aux températures
  • Disponible avec un revêtement standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
  • Résistant à des températures allant jusqu’à −80°C
  • Plus grande flexibilité : les boîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour les tubes de 6 à 28 mm de diamètre
  • Peuvent être utilisées pour de plus grands récipients. Il suffit de retirer les séparateurs
  • Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
-80°C
Green
Cryo Box
133 mm
Deep Freeze Storage/Transport
6 mm to 28.5 mm Diameter Tubes
133 x 133 mm
Down to −80°C
Cardboard
50 mm
133 mm
Waterproof Plastic Coating
10/pk