Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Bouchons à vis de 13 mm, dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles dans différents modèles, les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
5.68€ - 468.00€
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Septum | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Septum | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12410188
|
Thermo Scientific™
C4015-1A |
Noir | Polypropylène | Aucun | Vis avec opercule |
5.68€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12400228
|
Thermo Scientific™
C4015-66 |
Noir | Phénolique | Aucun | Vis avec opercule |
85.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12410228
|
Thermo Scientific™
C4015-66A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Phénolique | PTFE rouge / silicone blanc | Vis avec opercule |
60.17€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12075540
|
Thermo Scientific™
C4015-30A |
Noir, Ivoire, Rouge | PTFE, Caoutchouc, Polypropylène | PTFE ivoire / caoutchouc rouge | Vis avec opercule |
31.78€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12410198
|
Thermo Scientific™
C4015-40A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | Vis avec opercule |
44.28€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12470208
|
Thermo Scientific™
C4015-55BLK |
Noir, Bleu, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | Vis avec opercule |
48.82€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12490208
|
Thermo Scientific™
C4015-5A |
Naturel | Polyéthylène, Polypropylène | Moulé intégralement en polyéthylène | Vis |
13.63€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11538250
|
Thermo Scientific™
B7815-13 |
Blanc | Uréthane | Revêtement en mousse de PE / PTFE | Vis |
47.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11593690
|
Thermo Scientific™
12-SC |
Noir | polypropylène | Aucun | À vis |
129.78€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11573710
|
Thermo Scientific™
12-SCS |
Noir | Polypropylène | Aucun (aucun orifice) | Vis |
61.30€
500 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553710
|
Chromacol™
12-SC-8RT1 |
Rouge, Noir | PP (bouchon), Caoutchouc, Polypropylene | Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | À vis |
222.83€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12460228
|
Thermo Scientific™
C4015-75W |
Blanc, Rouge | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE rouge / silicone blanc | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12420228
|
Thermo Scientific™
C4015-67A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE rouge / Silicone blanc encollé | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10476854
|
Thermo Scientific™
C4015-45W |
Blanc, Rouge | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE rouge / silicone blanc, souple | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12430188
|
Thermo Scientific™
C4015-1W |
blanc | polypropylène | None | Open Top Screw Cap |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10497234
|
Thermo Scientific™
C4015-55W |
Blanc, Bleu | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11503710
|
Thermo Scientific™
12-SC(Y) |
Jaune | Polypropylène | Aucun | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10295712
|
Thermo Scientific™
13-SC-ST15 |
Noir, Blanc, Rouge | PTFE, Silicone, Polypropylène | Silicone blanc / PTFE rouge | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10514673
|
Thermo Scientific™
13-SCST |
Blanc | Urée | PTFE | Vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10027684
|
Thermo Scientific™
C4015-75A |
Noir, Rouge, Blanc | PTFE, Silicone, Polypropylène | PTFE rouge / silicone blanc | Vis avec opercule |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11563710
|
Chromacol™
12-SC-ST2 |
Blanc, Rouge, Noir | PP (bouchon), Silicone, Polypropylene | Silicone blanc / PTFE rouge | À vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les bouchons à vis 13 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 13-425 et sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatiquePériode de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.