Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons à vis transparents certifiés de 13 mm, flacons en verre transparents de 4 ml, avec bouchons attachés en PTFE / silicone
Ces flacons de 13 mm sont des flacons de 4 ml et de 15 x 45 dotés d’un filetage 13-425. Ils sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une grande variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ CERT4015-83
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
These 13mm vials are 4mL, 15x45mm vials with 13-425 thread finish. Thermo Scientific™ National™ brand vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass and feature a 13-425 thread finish.
Flacon• Contrôle de lot
• Certifié pour analyses HPLC et GC
• Flacons en verre borosilicaté
• Bouchons avec septum solidaire afin d'éviter le déchirement du septum
• Traçabilité des flacons grâce à un contrôle de lot
• Livrés avec certificat de conformité
• Flacon certifié Target DP à visser
• Bouchon à vis 9mm noir avec septum PTFE / silicone
• Flacon transparent
• Sans zone de marquage
Spécification
Kit de flacons à bouchon vissé en verre transparent de 4 ml certifiés, à vis 13-425 | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE / silicone | |
LC-GC CERT | |
À vis | |
Non |
Clear | |
4 ml | |
100 | |
Encollé en PTFE / silicone | |
13-425 mm |