Learn More
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 11997051
  • 502.00€ / 1000 pièces
Date d’expédition estimée: 20-09-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
Vernis transparent
Bleu, Gris
HPLC
Aluminium
2 mm
Septa Pharma-Fix
13 mm
PTFE/butyle
Bouchon à sertir