Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ B7815-15
42.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Code produit. 11995617
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
  • Non autoclavables
Commandez des bouchons et flacons de stockage d’échantillons individuels ou des kits pratiques non assemblés.
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
  • Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
  • Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Spécification
Spécification
Blanc
Blanc
Revêtement en mousse PE / PTFE
100
Screw Cap with Septum
Bouchon à vis 15-425
Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène
Polypropylène
1,3 mm
15 mm
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.