Learn More
Labcon Tubes à centrifuger MetalFree™ de 15 ml avec bouchons plats
Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
Marque: Labcon 3134-345-001-9
187.08 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.60000kg
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
- Les bouchons sont en polyéthylène naturel pur
- Zone d’écriture antibavure brevetée
- Exempts d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogènes) ;
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Autoclavables
- Capacité : 15 ml
- Bouchons incolores naturels
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
15 ml | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Stérile | |
Autoclavables | |
Oui | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Naturel | |
Oui | |
50 | |
50/sachet | |
Tubes à centrifuger MetalFree™ | |
17 mm | |
Oui |