Learn More
Labcon Tubes de stockage de glace sèche de 15 ml ProtectR™ en sachets IntegraPack™
Avec bouchons plats fixés résistants au CO2
Marque: Labcon 3830-320-000-9
107.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21901" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.72160kg
Description
- Bouchons étanches élastomères résistants au CO2
- Certifiés pour empêcher l’acidification due au transport ou au stockage de la glace sèche
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inverse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Congelable à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Naturel | |
Autoclavable | |
Conique | |
Externe | |
4,64 in | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ /5 sachets / boîte /2 sachets / boîte | |
ProtectR™ | |
Oui | |
50 | |
Bouchon à vis en polyéthylène |
ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; Conformité CE IVD ; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Tubes de transport | |
118 mm | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ | |
Non stérile | |
Oui | |
Oui | |
Oui |