Learn More
Labcon 15 mL UVSafe™ Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Blocks 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
Marque:  Labcon 3142-435-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 5.44310kg
Code produit. 16634042
  • 219.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Tube à centrifuger conique
  • Avec bouchons à insérer fixés
  • Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
  • Graduations imprimées en blanc
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Tubes autoclavables
  • Capacité : 15 ml
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa
15 ml
Résine de polypropylène de classe USP VI
25 tubes / rack à faible teneur en fibres résiduelles / 2 rack / boîte /10 boîtes / carton
Stérile
Autoclavable
Oui
Ambré
Oui
50
25 / rack à faible teneur en fibres résiduelles
Tubes à centrifuger UVSafe™
17 mm
De 2 à 15 par incréments de 0,5