Learn More
Labcon 15 mL UVSafe™ Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Blocks 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
151.00€ - 223.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa |
---|---|
Couleur | Ambré |
Capacité (métrique) | 15 ml |
Jetable | Oui |
Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16634032
|
Labcon
3132-445-006-9 |
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte |
223.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16634042
|
Labcon
3142-435-006-9 |
25 tubes / rack à faible teneur en fibres résiduelles / 2 rack / boîte /10 boîtes / carton |
219.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16654042
|
Labcon
3142-871-006-9 |
500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte |
151.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conical centrifuge tube
- With attached plug style caps
- Block 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
- White printed graduations
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable tubes
- Capacity: 15 mL
- Made in USA
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Autoclavables | |
Oui |
Ambré | |
Oui | |
Tubes à centrifuger UVSafe™ | |
17 mm | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |