Learn More
Labcon 15 mL ViewPoint™ Centrifuge Thermochromic Tubes
Reversibly transition from clear to light blue at 4°C with full dark blue transition at 0°C
Marque:  Labcon 3210-335-006-9
Informations supplémentaires : Poids : 3.17510kg
Code produit. 16629842
  • 22.35€ / 50 pièces
En stock, prêt à être expédié: 4
Description
Description
  • Signal de température en temps réel
  • Transition réversible de transparent à bleu clair à 4°C avec transition vers bleu foncé à 0°C.
  • Avec bouchons à vis plats fixés
  • Graduations noires et zone d’écriture blanche
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Test de motilité du sperme (SMA), test d’embryons de souris (MEA), dont la sécurité est validée pour la culture cellulaire
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conique
Violet
15 ml
Résine de polypropylène de classe USP VI
25 tubes/rack en polypropylène réutilisable / 2 rack/sachet./6 sachets/boîte
Oui
Stérile
Température ambiante
17 mm
Tube à centrifuger coniques
118 mm
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Changement de couleur de transparent à bleu entre 0°C et 4°C
Oui
25/rack en polypropylène réutilisable
25/rack en polypropylène réutilisable
Bouchon à vis avec joint élastomère moulé intégré
ViewPoint™
Autoclavables
De 2 à 15 par incréments de 0,5
12 500 x g
17 mm