Learn More
Corning™ Microplaque NBS en polystyrène blanc à 1 536 puits sans couvercle, non stérile
Produit idéal pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages
Marque:  Corning™ 3729
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.02704kg
Code produit. 10536063
  • 1843.16€ / 50 pièces
Expédition estimée: 22-08-2024
Description
  • Excellente plage dynamique des signaux en raison de la faible fluorescence de fond et de l’intensité du signal élevée
  • La planéité supérieure réduit la variabilité au sein d’une plaque et entre les plaques
  • Les puits à fond plat sont compatibles avec les distributeurs automatisés, notamment PerkinElmer FlexDrop™
  • Les microplaques NBS sont idéales pour des essais homogènes avec des enzymes ou pour réduire la liaison non spécifique aux puits des microplaques
Spécification
Spécification
Sans couvercle
PS
Jusqu’à 8 μl
NBS
Blanc
1536
Non stérile
10/boîte ; 50/carton