Learn More
Sulfate d’ammonium, granulés FCC, J.T. Baker™
Catalog Number 15567864
536.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 kg
Pour la fabrication, le traitement ou le reconditionnement
  • Produit fabriqué selon les BPF alimentaires
  • Répond à la F.C.C. Exigences
  • Produit chimique alimentaire en vrac
Point de fusion 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule moléculaire H8N2O4S
Numéro MDL MFCD00003391
Synonyme Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
Clé InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC sulfuric acid diamine
Poids moléculaire (g/mol) 132.13
Identification Passes Test
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 1.78 g/cm³ (20°C)