Learn More
Manutan 15L Retention Tray
For the storage and handling of flasks and cans that may leak or spill.
Marque:  Manutan A016812
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.90000kg
Code produit. 15685391
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Aids in recovery of spilled liquids
  • Saves space by interlocking the empty trays
  • Tested and approved by the Manutan team
  • 10-year warranty
  • Lacquer finish
  • Orange in color
  • Steel construction
Spécification
Spécification
Tray
Orange
Maximum load of 25kg
530 mm
100 mm
Steel
15 L
Storage and Handling of Flasks and Cans
330 mm