Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor HIGHConic III.
Adaptateurs assortis à utiliser avec le rotor HIGHConic III
Marque: Thermo Scientific™ 75005808
240.72 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
Accueillez les tubes coniques dans les nacelles 50 ml pour une utilisation avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific HIGHConic III.
- Adaptateurs pour faire fonctionner divers tubes dans le rotor HIGHConic III.
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
8 x 15 ml | |
17 mm | |
Adaptateur de tube conique de 15 ml |
Conique | |
12 mm | |
Rotor à angle fixe HIGHConic III (75005709). | |
15 ml |