Learn More
Bochem™ Forceps pour lamelles en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les forceps pour lamelles en acier inox 18/10 Bochem™ sont dotés de pointes de 6 mm de large.
11.10€ - 148.00€
Spécification
Matériau | Acier inox, 18/10 |
---|---|
Longueur (métrique) | 105 mm |
Type de produit | Forceps |
À utiliser avec (application) | Membranes sans risque assurant une excellente prise, autoclavage ou flamme, pinces |
Type | Forceps pour lame porte-objet |
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11825161
|
Bochem™
1727 |
Droit |
148.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10323411
|
Bochem™
1722 |
Pliée |
14.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10241711
|
Bochem™
1727 |
Droit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11885121
|
Bochem™
1722-10 |
Pliée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Forceps pour lamelles en verre
- Acier inox
- Pointes de 6 mm de large
Spécification
Acier inox, 18/10 | |
Forceps | |
Forceps pour lame porte-objet |
105 mm | |
Membranes sans risque assurant une excellente prise, autoclavage ou flamme, pinces |