Learn More
Bochem™ Noix de serrage en acier inox 18/10
Certifié DIN 12895. Les noix de serrage de type croisé en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en trois types.
55.50€ - 68.30€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Type de produit | Noix de serrage de type croix |
Quantité | 1 Paquets |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10271871
|
Bochem™
5301 |
6 mm |
55.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10350581
|
Bochem™
5306 |
8 mm |
68.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox 18/10
- DIN 12895
- Trois types : Vis à tête ronde M6 ; Vis à tête creuse M6 ; Vis de sécurité de type "cœur" M8
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
Noix de serrage de type croix | |
1 Paquets |