Learn More
Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10
Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000. L’aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10 Bochem™ est fabriquée en acier inoxydable.
Marque: Bochem™ 12003
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Type 1 : chas
- Type 2 : aiguille
- Type 3 : lancette
- Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000
- Fabriqués en acier inox
Spécification
4 mm | |
100 mm | |
Support de chas de type 1 KOLLE 12000 |
Acier inoxydable (18/10) | |
Chas |