Learn More
Bochem™ Micro-spatules à double extrémité en acier inoxydable 18/10
En acier inox. Les micro-spatules à double extrémité en acier inox 18/10 Bochem™ sont polyvalentes.
Marque: Bochem™ 3024
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Double extrémité
- Acier inox
- Autoclavables
- Droit
Spécification
1 chaque | |
Droit | |
Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations | |
5mm | |
Acier inox 18/10 | |
210 x 5 mm | |
210mm |
Oui | |
Micro-spatule à double extrémité | |
55mm | |
5 mm | |
2 mm | |
Acier inox 18/10 |