Learn More
Bochem™ Récipient isolé en acier inoxydable 18/10
Marque: Bochem™ 8087
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
230 mm | |
Récipient de transport | |
Acier inoxydable (18/10) | |
15,5 L |
300 mm | |
3pinces de verrouillage, couvercle et joint en silicone | |
Récipient isolé |