Learn More
Bochem™ Agitateurs à pales à 3 orifices en acier inox 18/10
30.10€ - 31.10€
Spécification
Diamètre (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Comprend 3 trous
Quantité 1 de chaque
Type Agitateur à pale
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10060891
Afficher les documents Détails de la promotion
Bochem™
9405
500 mm
31.10€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10490153
Afficher les documents Détails de la promotion
Bochem™
9404
400 mm
30.10€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-04-2024
Description
Largeur 70mm. Tige diamètre 8mm, longueur 400mm
Spécification
Spécification
70 mm
3 trous
Agitateur à pale
8 mm