Learn More
Bochem™ Anneaux pour statif en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les anneaux de statif en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en trois types.
18.30€ - 44.05€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Quantité | 1 Paquets |
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10728741
|
Bochem™
5502M |
Bague fermée | 70 mm | 100 mm |
43.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10234511
|
Bochem™
5512 |
Bague ouverte | 220 mm | 100 mm |
44.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10242211
|
Bochem™
5504 |
Bague fermée | 220 mm | 140 mm |
24.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10528711
|
Bochem™
5503 |
Anneau fermé | 220 mm | 120 mm |
22.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10578842
|
Bochem™
5500 |
Bague fermée | 160 mm | 50 mm |
25.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10602502
|
Bochem™
5510 |
Anneau ouvert | 160 mm | 50 mm |
40.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10408442
|
Bochem™
5511 |
Bague ouverte | 200 mm | 70 mm |
39.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10190411
|
Bochem™
5501 |
Bague fermée | 200 mm | 70 mm |
18.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En acier inox 18/10
- Trois types : Anneau fermé, anneau fermé avec noix de serrage et anneau ouvert
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
1 Paquets |