Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-iodooctane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025489
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2043-57-4
C8H4F13I
474.004
MFCD00039410
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
74888
1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-tridecafluoro-8-iodooctane
C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
2043-57-4
C8H4F13I
474.004
MFCD00039410
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo, 1-iodo-1h,1h,2h,2h-perfluorooctane, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyliodide, 1,1,2,2-tetrahydroperfluorooctyl iodide, 2-perfluorohexyl ethyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-iodooctane, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl iodide, acmc-1ccsn
74888
1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-tridecafluoro-8-iodooctane
C(CI)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce sont des intermédiaires importants dans la synthèse de produits à base de fluorure organique. Il a également été démontré qu’il pouvait avoir des effets œstrogéniques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des métaux alcalis, des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion ∼20°C
Densité 1.94
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 150°C (302°F)
Indice de réfraction 1.36
Quantité 5 g
Beilstein 1887105
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 474
Pourcentage de pureté 97%