missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H,1H-perfluoro-1-octanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779388
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
307-30-2
C8H3F15O
400.08
MFCD00004675
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
67543
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoroctan-1-ol
C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
307-30-2
C8H3F15O
400.08
MFCD00004675
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
1h,1h-pentadecafluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluoro-1-octanol, 1h,1h-perfluorooctanol, pentadecafluorooctyl alcohol, unii-9x5w7fq62r, 1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro, pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-octanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl alcohol, perfluorooctanol
67543
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentafluoroctan-1-ol
C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1H, 1H-Perfluoro-1-octanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100°C to 102°C (100.0 hPa)
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)6CH2OH
Quantité 5 g
Beilstein 01, IV, 1766
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 400.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H,1H-Perfluoro-1-octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'