Learn More
1H-indène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393296
136.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-13-6
C9H8
116.163
MFCD00003777
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
7219
CHEBI:41921
1H-indène
C1C=CC2=CC=CC=C21
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
95-13-6
C9H8
116.163
MFCD00003777
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
7219
CHEBI:41921
1H-indène
C1C=CC2=CC=CC=C21
1H-Indene is used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct1. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2. It is also used in the synthesis of istatins and in the production of indene/cumarone thermoplastic resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-indène est utilisé dans la synthèse du nouveau dérivé C60, le bisadduit60 indène-C1. Il a été utilisé dans la préparation du polyindène par polymérisation cationique contrôlée initiée avec de l‘éther méthylique de cumyl/TiCl4 dans le CH2Cl2. Il est également utilisé dans la synthèse des istatines et dans la production de résines thermoplastiques indène/cumarone.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther éthylique et l‘éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement et hermétiquement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites. Incompatible avec les agents oxydants forts. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1H-Indene
Point de fusion ∼-2°C
Densité 0.996
Point d’ébullition 181°C to 182°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.574
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 635873
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4939
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.