Learn More
Acide 1H-Indole-3-carboxylique 97 %, Maybridge
Catalog Number 10031694
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H7NO2
Quantité 1g
Synonyme indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
Clé InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1H-indole-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
CID PubChem 69867
ChEBI CHEBI:24809
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%