missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 1H-Indole-3-carboxylique 97 %, Maybridge

9.85€ - 10.50€

Identifiants chimiques

CAS 771-50-6
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Clé InChI KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
CID PubChem 69867
ChEBI CHEBI:24809
Nom IUPAC Acide 1H-indole-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10031694
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC12701DA
1g
9.85€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
20-05-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10270305
FDS Afficher les documents
Maybridge
CC12701DE
5g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

771-50-6
161.16
indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
CHEBI:24809
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
C9H7NO2
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
69867
Acide 1H-indole-3-carboxylique

Spécification

1H-Indole-3-carboxylic acid
1g
97%
indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
161.16
CHEBI:24809
97%
Flacon en verre ambré
771-50-6
C9H7NO2
KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Acide 1H-indole-3-carboxylique
69867
161.16
FDS