Learn More
Ester pinacolique d’acide 1H-Pyazole-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047710
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
269410-08-4
C9H15BN2O2
194.04
MFCD03453063
TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2774010
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
269410-08-4
C9H15BN2O2
194.04
MFCD03453063
TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2774010
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester is a useful reagent for Suzuki-Miyaura cross-couplings as well as Ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation. It is also used as reagent for preparing VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione reductase, CDC7, Acetyl-CoA carboxylase inhibitors as well as other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 1H-Pyazole-4-boronic est un réactif utile pour les couplages croisés de Suzuki-Miyaura ainsi que pour l’hydrogénation asymétrique catalysée par le ruthénium. Il est également utilisé comme réactif pour la préparation des VEGF, Aurora, RHO (ROCK), Janus Kinase 2, c-MET, ALK, S-nitrsoflutathione réductase, CDC7, des inhibiteurs de l’acétyl-CoA carboxylase ainsi que d’autres composés biologiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 98%