Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 1 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
259.00€ - 437.78€
Spécification
Description | Forme : Étalon |
---|---|
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 1/100 |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035220
|
Greiner Bio-One
604181 |
Conditionnée individuellement dans un emballage en papier/plastique |
420.52€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10164431
|
Greiner Bio-One
604107 |
En vrac |
437.78€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473275
|
Greiner Bio-One
604160 |
Emballées individuellement dans un emballage en plastique / plastique |
259.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Forme : Étalon | |
Stérile | |
1/100 | |
Pipette sérologique |
PS | |
Oui | |
1 ml |