Learn More
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphényl-1,2-éthanediamine, 99 %, 99 % e.e., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-121944
40.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
35132-20-8
C14H18N2
214.31
MFCD00082769
PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
2724998
(1R,2R)-1,2-diphényléthane-1,2-diamine
[NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
35132-20-8
C14H18N2
214.31
MFCD00082769
PONXTPCRRASWKW-ZIAGYGMSSA-P
1r,2r-+-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-rel-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-+-1,2-diamino-1,2-diphenylethane, 1r,2r-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1r,2r-+-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, +-1,2-diphenylethylenediamine, +-stilbenediamine, r,r-dpen
2724998
(1R,2R)-1,2-diphényléthane-1,2-diamine
[NH3+][C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Note relative au nom 99% (99% e.e.)
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH(NH2)-)2
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques + 104.00 (25.00°C c=1.1,MeOH)
Rotation spécifique + 104.00
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 99%,99% ee
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine