Learn More
Alfa Aesar™ (1R,2R)-N-Méthylsulfonyl-1,2-diphényléthanediamine, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ H27704.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 511534-44-4 Poids : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 5g
Code produit. 11392809
  • 433.00€ / 5g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
511534-44-4
290.381
FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
11353383
CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
C15H18N2O2S
MFCD03791036
(1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]méthanesulfonamide
Spécification
(1R,2R)-N-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
117°C to 119°C
511534-44-4
MFCD03791036
(1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
290.381
290.38
Air Sensitive
5g
C15H18N2O2S
UN3259
FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]méthanesulfonamide
11353383
≥98%
Vidéos
FDS Documents