Learn More
(1R,2R)-N-Méthylsulfonyl-1,2-diphényléthanediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030158
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
511534-44-4
C15H18N2O2S
290.381
MFCD03791036
FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
(1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
11353383
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]méthanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
511534-44-4
C15H18N2O2S
290.381
MFCD03791036
FSRRNSLQEDUDTP-HUUCEWRRSA-N
(1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
11353383
N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]méthanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-N-Methylsulfonyl-1,2-diphenylethanediamine
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 290.38
Pourcentage de pureté ≥98%