Learn More
(1R,2S,5R)-(-)-p-Toluènesulfonate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602061
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1517-82-4
C17H26O2S
294.46
NQICGNSARVCSGJ-DSRNLFJRSA-N
1r,2s,5r---menthyl s-p-toluenesulfinate, 4-methylbenzenesulfinic acid 1r,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
101348873
[(Rr)--méthyl--propan--ylcyclohexyl]1R,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 4-méthylbenzènesulfinate
CC1CCC(C(C1)OS(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1517-82-4
C17H26O2S
294.46
NQICGNSARVCSGJ-DSRNLFJRSA-N
1r,2s,5r---menthyl s-p-toluenesulfinate, 4-methylbenzenesulfinic acid 1r,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
101348873
[(Rr)--méthyl--propan--ylcyclohexyl]1R,5R)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 4-méthylbenzènesulfinate
CC1CCC(C(C1)OS(=O)C2=CC=C(C=C2)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (1R, 2S, 5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulfinate
Point de fusion 102.0°C to 104.0°C
Couleur Marron à jaune ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique −190° to −204° (20°C, 589nm) (c=2, acetone)
Poids de la formule 294.46
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution