Learn More
(1S,2R)-2-Amino-1,2-diphényléthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10039051
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
23364-44-5
C14H15NO
213.28
MFCD00074959
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
719822
(1S,2R)-2-amino-1,2-diphényléthanol
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
23364-44-5
C14H15NO
213.28
MFCD00074959
GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
719822
(1S,2R)-2-amino-1,2-diphényléthanol
C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (1S, 2R)-2-Amino-1, 2-diphenylethanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142°C to 144°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 13, IV, 2150
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.