Learn More
Alfa Aesar™ (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H32066.14
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 126456-43-7 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité. | 25g |
---|
Identifiants chimiques
126456-43-7 | |
149.193 | |
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N | |
9866743 | |
C1C(C(C2=CC=CC=C21)N)O |
C9H11NO | |
MFCD00216655 | |
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol | |
(1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol |
Spécification
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol | |
Air Sensitive | |
25g | |
C9H11NO | |
UN3259 | |
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N | |
(1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol | |
9866743 | |
97% |
−61° (c=0.5 in Chloroform) | |
117°C to 118°C | |
126456-43-7 | |
MFCD00216655 | |
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol | |
C1C(C(C2=CC=CC=C21)N)O | |
149.193 | |
149.19 |