Learn More
(Ss)--amino--phénylpropyldiphénylphosphine,1S,2S)-2-amino-1-phénylpropyldiphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11925941
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
341968-71-6
C21H22NP
319.39
MFCD11044864
JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
46176707
(1S,2S)-1-diphénylphosphanyl-1-phénylpropan-2-amine
C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
341968-71-6
C21H22NP
319.39
MFCD11044864
JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
46176707
(1S,2S)-1-diphénylphosphanyl-1-phénylpropan-2-amine
C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100.0°C to 105.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 319.38
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1S,2S)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.