Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737227
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18680-27-8
C10H18O2
170.25
MFCD00077851
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
10219606
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
18680-27-8
C10H18O2
170.25
MFCD00077851
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
10219606
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 60°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Beilstein 06,4145
Conditions de rotation spécifiques +8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Rotation spécifique + 8.5
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse