Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-pinanediol, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 279550100
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 18680-27-8 Poids : 0.06000kg
Quantité. | 10g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
18680-27-8 | |
170.25 | |
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N | |
10219606 | |
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C |
C10H18O2 | |
MFCD00077851 | |
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s | |
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol |
Spécification
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol | |
Authentic | |
+8.50 (20.00°C c=6.5,toluene) | |
Blanc à beige | |
10g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00077851 | |
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s | |
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C | |
170.25 | |
170.25 | |
98% |
>110°C | |
Flacon en verre | |
+ 8.5 | |
52°C to 60°C | |
18680-27-8 | |
100.0 | |
C10H18O2 | |
06,4145 | |
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N | |
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol | |
10219606 | |
Poudre cristalline, cristaux ou masse |