Learn More
Acide 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021694
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
19155-88-5
C7H3N2O3
163.11
MFCD00276977
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
2735454
2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylate
[O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
19155-88-5
C7H3N2O3
163.11
MFCD00276977
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
2735454
2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylate
[O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%