Learn More
2-(1-pipéridinyl)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-(1-Piperidinyl)phenol is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-(1-pipéridinyl)phénol est utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Le 2-(1-pipéridinyl)phénol est utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(1-Piperidinyl)phenol |
Point de fusion | 73°C to 76°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 151777 |
Nom IUPAC | 2-(pipéridin-1-yl)phénol |
Poids de la formule | 177.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |