Learn More
2-(1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11926281
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25373-55-1
C10H11N3
173.22
JHDMBRSDCFLSTD-UHFFFAOYSA-N
1-2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-yl-benzylamine, 2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenyl methylamine, 1-2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-ylbenzylamine
3161671
(2-imidazol-1-ylphényl)méthanamine
C1=CC=C(C(=C1)CN)N2C=CN=C2
25373-55-1
C10H11N3
173.22
JHDMBRSDCFLSTD-UHFFFAOYSA-N
1-2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-yl-benzylamine, 2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenyl methylamine, 1-2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-ylbenzylamine
3161671
(2-imidazol-1-ylphényl)méthanamine
C1=CC=C(C(=C1)CN)N2C=CN=C2
Nom chimique ou matériau 2-(1H-Imidazol-1-yl)benzylamine
Point de fusion 51°C to 52°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 180°C to 200°C (2.5 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1H-Imidazol-1-yl)benzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.