Learn More
2-[2-(2-chloroéthoxy)éthyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 97 %, Maybridge
Click to view available options
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione |
CAS | 58290-51-0 |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule moléculaire | C12H12ClNO3 |
Numéro MDL | MFCD00196075 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindole-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl, n-2-2-chloroethoxy ethyl phthalimide, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindoline-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl benzo c azolidine-1,3-dione |
Clé InChI | DCWWMFNXTOGDNJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClCCOCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |