Learn More
2,2,2-trifluoroiodoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023842
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
353-83-3
C2H2F3I
209.938
MFCD00001082
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
67709
1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane
C(C(F)(F)F)I
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
353-83-3
C2H2F3I
209.938
MFCD00001082
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
67709
1,1,1-trifluoro-2-iodoéthane
C(C(F)(F)F)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Densité 2.142
Point d’ébullition 53°C to 55°C
Indice de réfraction 1.4009
Quantité 10 g
Beilstein 1733201
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 209.94
Pourcentage de pureté 99%