Learn More
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine sert d’intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine sert d’intermédiaire pharmaceutique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine |
Point d’ébullition | 70°C to 71°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1761906 |
Poids de la formule | 199.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |