Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024866
14.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
355-80-6
C5H4F8O
232.07
MFCD00039631
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
9641
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentane-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
355-80-6
C5H4F8O
232.07
MFCD00039631
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
9641
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentane-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol is used as a cosurfactant in the synthesis of silver and silver iodide nanocrystals. It was also used in the synthesis of Ag2S nanocrystals with a characteristic surface plasmon resonance absorption at 330nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol est utilisé comme cosurfactant dans la synthèse de nanocristaux iodures dʼargent et dʼargent. Il a également été utilisé dans la synthèse de nanocristaux Ag2S avec une absorption caractéristique de résonance plasmonique de surface à 330 nm.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Point de fusion <-50°C
Densité 1.667
Point d’ébullition 141°C to 142°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.318
Quantité 25 g
Beilstein 1773494
Merck Index 14,6746
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 98%