Learn More
2,2,4-Triméthylpentane, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Description
- Pour la chromatographie en phase gazeuse (CPG)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et d’autres substances peu volatiles utilisant la CPG
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethylpentane |
Densité | 0.692g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.06 |
Point d’éclair | −12°C (10.4°F) |
Température d’allumage | 745°F |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Tension de vapeur | 41 mmHg (21°C) |
Numéro UN | UN1262 |
Beilstein | 1696876 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.