Learn More
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510228
45.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
768-66-1
C9H19N
141.26
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
13035
2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
768-66-1
C9H19N
141.26
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
13035
2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
CC1(CCCC(N1)(C)C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 152.0°C
Point d’éclair 24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4460
Quantité 10 g
Beilstein 20,129
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Poids de la formule 141.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.