Learn More
Dichlorhydrate de 2,2‘-azobis(2-méthylpropionamidine), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777357
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
2997-92-4
C8H18N6·2HCl
271.19
MFCD00142725
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-méthylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-méthylpropionamidine dihydrochloride, Catalyseur ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-méthyl-, dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
76344
2-[(1-amino-1-imino-2-méthylpropan-2-yl)diazenyl]-2-méthylpropanimidamide ; dihydrochlorure
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
2997-92-4
C8H18N6·2HCl
271.19
MFCD00142725
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-méthylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-méthylpropionamidine dihydrochloride, Catalyseur ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-méthyl-, dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
76344
2-[(1-amino-1-imino-2-méthylpropan-2-yl)diazenyl]-2-méthylpropanimidamide ; dihydrochlorure
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2′-Azobis(2-méthylpropionamidine) dihydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 0.4200 g/ml
Perte à la dessiccation 1 % max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 04,IV,3379
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 271.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.