Learn More
2,2‘-bipyridine, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049881
20.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
366-18-7
C10H8N2
156.19
MFCD00006212
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
1474
CHEBI:30351
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
366-18-7
C10H8N2
156.19
MFCD00006212
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
1474
CHEBI:30351
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2'-Bipyridine
Point de fusion 70°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 272°C to 273°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 113089
Merck Index 14,3347
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents and slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-pyridin-2-ylpyridine
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 98%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline